Läs mer
Fisherbrand™ Renrumsvinyltejp, 12,7 mm (0,5 tum)
Produktkod. 13188585 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Genomskinlig
Gult
Lila
Ljusblå
Ljusgrön
Mörkblå
Mörkgrön
Orange
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
13188585 Mörkgrön Varje
13178585 Mörkblå Varje
13198585 Ljusblå Varje
13108595 Ljusgrön Varje
13118595 Orange Varje
13128595 Lila Varje
13138595 Rött Varje
13148595 Genomskinlig Varje
13168595 Gult Varje
13158595 Vitt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 13188585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.65 SEK
    87.69 SEK / Paket med 1
    Save 9.96 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna renrumstejp i vinyl är lindad på en plastkärna, kan skrivas på med en renrumspenna och är idealisk för färgkodning, golvmärkning och lätt industriell användning i ren konstruktion och renrumsstöd.
För lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd
De Fisherbrand Allmänt ändamål Vinyl Cleanroom Tape bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål utan att lämna kvar limrester när den tas bort. Bearbetad i en kontrollerad miljö är denna tejp designad för lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd.
  • Formbar vinyltejp med gummilim
  • Bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål
  • Lämnar inga limrester när den tas bort
  • Idealisk för färgkodning, golvmärkning och allmän användning i renrummet
  • Kan skrivas på med renrumspenna
  • Bearbetas i en kontrollerad miljö
  • Lindad på en plastkärna och ärm förpackad
  • Alla rullar är 36 yd. lång (33 m)
Uppfyllande
Uppfyller federala specifikationer PPP-T-66E och CID AA 1689A
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Gummi
Beläggning Vinyl
Färg Mörkgrön
Avsluta Matt
Formatera Rulla
Material Vinyl
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Mått (L x B) 33 m x 12,7 mm (36 yd. x 0,5 tum)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.70 mm