Läs mer
Fisherbrand™ Renrumsvinyltejp, 19 mm (0,75 tum)
Produktkod. 13168635 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Brun
Genomskinlig
Lila
Ljusblå
Ljusgrön
Mörkblå
Mörkgrön
Orange
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
13168635 Mörkgrön Varje
13138635 Svart Varje
13148635 Brun Varje
13158635 Mörkblå Varje
16554522 Ljusblå -
13188635 Ljusgrön Varje
13198635 Orange Varje
13108645 Lila Varje
13128645 Genomskinlig Varje
16564522 Vitt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 13168635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.13 SEK
    82.32 SEK / Paket med 1
    Save 50.81 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Denna renrumstejp i vinyl är lindad på en plastkärna, kan skrivas på med en renrumspenna och är idealisk för färgkodning, golvmärkning och lätt industriell användning i ren konstruktion och renrumsstöd.
För lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd
De Fisherbrand Allmänt ändamål Vinyl Cleanroom Tape bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål utan att lämna kvar limrester när den tas bort. Bearbetad i en kontrollerad miljö är denna tejp designad för lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd.
  • Formbar vinyltejp med gummilim
  • Bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål
  • Lämnar inga limrester när den tas bort
  • Idealisk för färgkodning, golvmärkning och allmän användning i renrummet
  • Kan skrivas på med renrumspenna
  • Bearbetas i en kontrollerad miljö
  • Lindad på en plastkärna och ärm förpackad
  • Alla rullar är 36 yd. lång (33 m)
Uppfyllande
Uppfyller federala specifikationer PPP-T-66E och CID AA 1689A
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Gummi
Beläggning Vinyl
Färg Mörkgrön
Avsluta Matte
Formatera Tejpa
Material Självlaminerande vinyl
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Mått (L x B) 33 m x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 tum)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 19.05 mm