Läs mer
Fisherbrand™ Renrumsvinyltejp, 19 mm (0,75 tum)
Produktkod. 30694887 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Fisherbrand Renrumsvinyltejp, 3 tum plastkärna, 0,75 tum bred, vit
Produktkod.
30694887 Fisherbrand Renrumsvinyltejp, 3 tum plastkärna, 0,75 tum bred, vit
1 options
Produktkod. 30694887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    517.00 SEK
    444.53 SEK / Paket med 6
    Save 72.47 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Denna renrumstejp i vinyl är lindad på en plastkärna, kan skrivas på med en renrumspenna och är idealisk för färgkodning, golvmärkning och lätt industriell användning i ren konstruktion och renrumsstöd.
För lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd
General Fisherbrand Purpose Vinyl Cleanroom Tape bildar en stark bindning med plast, polymerer och rostfritt stål utan att lämna limrester när de tas bort. Bearbetad i en kontrollerad miljö är denna tejp designad för lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd.
  • Conform vinyltejp med gummilim
  • Bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål
  • Lämnar inte limrester när den tas bort
  • Idealiskt för färgkodning, golvmarkering och allmän användning i renrummet
  • Kan skrivas på med renrumspenna
  • Bearbetad i en kontrollerad miljö
  • Inlindad på en plastkärna och ärmpåse
  • Alla rullar är 36 yd. långa (33 m)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Gummi
Färg Vitt
Material Vinyl
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillämpningar för försegling, färgkodning, märkning, dosering och livsmedelsbearbetning
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Mått (L x B) 33 m x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 tum)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 19.05 mm