Beskrivning
- Cleanroom Vinyl Tape ger en ren peeling från wafer-kassetter och renrumsarbetsytor och den matta ytan kan skrivas på med en renrumspenna
- Särskilda bearbetnings- och förpackningstekniker säkerställer låga partiklar och extraherbara jonantal för applikationer i och runt renrummet
- Behandlad för applikationer i och runt renrum
- Vinyltejp med syntetiskt gummilim
- Idealiskt för att tejpa och täta böjda och oregelbundna ytor
- Matt yta kan skrivas på med en renrumspenna
- Speciellt bearbetade och förpackade för renrummet
- Finns i olika färger och bredder
- Individuellt förpackad i en polyetenpåse
- 36 yd. sårad på en 3-tum. plastkärna
- Kontakta din kundtjänst på Fisher Safety på 1-800-772-6733 för beställningsinformation om färger som inte visas här
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Typ av lim | Gummi |
| Beläggning | Vinyl |
| Färg | Mörkblå |
| Avsluta | Matt |
| Formatera | Rulla |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Renrumstejp |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Nej |
| Visa mer |