Läs mer
Micronova™ Renrumsvinylband
Produktkod. 30694883 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Gult
Ljusblå
Ljusgrön
Mörkblå
Rött
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30694883 Ljusblå
30694858 Mörkblå
30694880 Ljusgrön
30694873 Rött
30694874 Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30694883 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer CR100PC1LB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7280.00 SEK
    6630.49 SEK / Paket med 36
    Save 649.51 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Tillverkat av gummi är clean-peel-lim extremt anpassningsbart, vilket gör det idealiskt för färgkodning, märkning och tätning av böjda och oregelbundna ytor
  • Cleanroom Vinyl Tape ger en ren peeling från wafer-kassetter och renrumsarbetsytor och den matta ytan kan skrivas på med en renrumspenna
  • Särskilda bearbetnings- och förpackningstekniker säkerställer låga partiklar och extraherbara jonantal för applikationer i och runt renrummet
  • Behandlad för applikationer i och runt renrum
  • Vinyltejp med syntetiskt gummilim
  • Idealiskt för att tejpa och täta böjda och oregelbundna ytor
  • Matt yta kan skrivas på med en renrumspenna
  • Speciellt bearbetade och förpackade för renrummet
  • Finns i olika färger och bredder
  • Individuellt förpackad i en polyetenpåse
  • 36 yd. sårad på en 3-tum. plastkärna
  • Kontakta din kundtjänst på Fisher Safety på 1-800-772-6733 för beställningsinformation om färger som inte visas här
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av lim Gummi
Beläggning Vinyl
Färg Ljusblå
Avsluta Matt
Formatera Rulla
Material Vinyl
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Nej
Mått (L x B) 329.1 x 2.54 cm
Längd (engelska) 108 ft.
Längd (metrisk) 329.1 cm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 2.54 cm