Läs mer
Beschreibung
För lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd
De Fisherbrand Allmänt ändamål Vinyl Cleanroom Tape bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål utan att lämna kvar limrester när den tas bort. Bearbetad i en kontrollerad miljö är denna tejp designad för lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd.
- Formbar vinyltejp med gummilim
- Bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål
- Lämnar inga limrester när den tas bort
- Idealisk för färgkodning, golvmärkning och allmän användning i renrummet
- Kan skrivas på med renrumspenna
- Bearbetas i en kontrollerad miljö
- Lindad på en plastkärna och ärm förpackad
- Alla rullar är 36 yd. lång (33 m)
Compliance
Uppfyller federala specifikationer PPP-T-66E och CID AA 1689A
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Typ av lim | Gummi |
| Beläggning | Vinyl |
| Färg | Ljusblå |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Tejpa |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Renrumstejp |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | För lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.