Läs mer
Fisherbrand™ Renrumsvinyltejp, 25,4 mm (1 tum)
Produktkod. 16524522 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Genomskinlig
Ljusblå
Ljusgrön
Mörkblå
Mörkgrön
Orange
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
16524522 Mörkblå -
16534522 Mörkgrön -
13138615 Ljusblå Varje
13148615 Ljusgrön Varje
13158615 Orange Varje
31740941 Rött -
13188615 Genomskinlig Varje
16544522 Vitt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16524522
Beräknad leverans: 08-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna renrumstejp i vinyl är lindad på en plastkärna, kan skrivas på med en renrumspenna och är idealisk för färgkodning, golvmärkning och lätt industriell användning i ren konstruktion och renrumsstöd.
För lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd
General Fisherbrand Purpose Vinyl Cleanroom Tape bildar en stark bindning med plast, polymerer och rostfritt stål utan att lämna limrester när de tas bort. Bearbetningen är bearbetad i en kontrollerad miljö och är utformad för lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd.
  • Conform vinyltejp med gummilim
  • Bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål
  • Lämnar inte limrester när den tas bort
  • Idealiskt för färgkodning, golvmarkering och allmän användning i renrummet
  • Kan skrivas på med renrumspenna
  • Bearbetad i en kontrollerad miljö
  • Inlindad på en plastkärna och ärmpåse
  • Alla rullar är 36 yd. långa (33 m)
Uppfyllande
Uppfyller federala specifikationer PPP-T-66E och CID A-A 1689A
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Gummi
Beläggning Vinyl
Färg Mörkblå
Avsluta Matt
Formatera Band
Material Vinyl
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För lätt industriellt bruk, ren konstruktion och renrumsstöd
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Mått (L x B) 33 m x 25,4 mm (36 yd. x 1 tum)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm