Beskrivning
För lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd
General Fisherbrand Purpose Vinyl Cleanroom Tape bildar en stark bindning med plast, polymerer och rostfritt stål utan att lämna limrester när de tas bort. Bearbetningen är bearbetad i en kontrollerad miljö och är utformad för lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd.
- Conform vinyltejp med gummilim
- Bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål
- Lämnar inte limrester när den tas bort
- Idealiskt för färgkodning, golvmarkering och allmän användning i renrummet
- Kan skrivas på med renrumspenna
- Bearbetad i en kontrollerad miljö
- Inlindad på en plastkärna och ärmpåse
- Alla rullar är 36 yd. långa (33 m)
Uppfyllande
Uppfyller federala specifikationer PPP-T-66E och CID A-A 1689A
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Typ av lim | Gummi |
| Beläggning | Vinyl |
| Färg | Mörkgrön |
| Avsluta | Matt |
| Formatera | Band |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Renrumstejp |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | För lätt industriellt bruk, ren konstruktion och renrumsstöd |
| Visa mer |