Läs mer
Micronova™ Renrumsvinyltejp, 25,4 mm (1 tum)
Produktkod. 12823662 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Ljusgrön
Mörkblå
Mörkgrön
Orange
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
12823662 Ljusgrön Varje
12893652 Mörkblå Varje
12803662 Mörkgrön Varje
12833662 Orange Varje
12833542 Vitt Varje
17371094 Vitt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12823662 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer CR100PC1LG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00 SEK
    207.18 SEK / Paket med 1
    Save 35.82 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Denna renrumstejp i vinyl med gummilim är extremt formbar, vilket gör den idealisk för färgkodning, markering och tätning av böjda och oregelbundna ytor.
Bearbetas för applikationer i och runt renrum
De Micronova Cleanroom Vinyl Tape ger en ren peeling från waferpatroner och renrumsarbetsytor och den matta finishen kan skrivas på med en renrumspenna. Speciella bearbetnings- och förpackningstekniker säkerställer låga partiklar och extraherbara jonantal för applikationer i och runt renrummet.
  • Vinyltejp med syntetgummilim
  • Rengör skalet från waferpatroner och renrumsarbetsytor
  • Idealisk för tejpning och tätning av böjda och oregelbundna ytor
  • Matt finish kan skrivas på med en renrumspenna
  • Speciellt bearbetad och förpackad för renrummet
  • Finns i en mängd olika färger och bredder
  • Individuellt förpackad i en polyetenpåse
  • 36 yards lindad på en 3 tums plastkärna
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Gummi
Beläggning Vinyl
Färg Ljusgrön
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Självlaminerande vinyl
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Försegling, färgkodning, märkning, dosering
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Mått (L x B) 33 mx 25,4 mm (36 yd. x 1 tum)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm