Läs mer
Micronova™ Renrumsvinyltejp, 25,4 mm (1 tum)
Produktkod. 17371094 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Ljusgrön
Mörkblå
Mörkgrön
Orange
Vitt
Kvantitet:
Case of 36
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet Förpackningsstorlek
17371094 Vitt Case of 36 -
12893652 Mörkblå - Varje
12803662 Mörkgrön - Varje
12823662 Ljusgrön - Varje
30694871 Ljusgrön - -
12833662 Orange - Varje
12833542 Vitt Case of 36 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17371094 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer CR100PC1WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7280.00 SEK
    6787.81 SEK / Paket med 36
    Save 492.19 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Denna renrumstejp i vinyl med gummilim är extremt formbar, vilket gör den idealisk för färgkodning, markering och tätning av böjda och oregelbundna ytor.
Bearbetas för applikationer i och runt renrum
De Micronova Cleanroom Vinyl Tape ger en ren peeling från waferpatroner och renrumsarbetsytor och den matta finishen kan skrivas på med en renrumspenna. Speciella bearbetnings- och förpackningstekniker säkerställer låga partiklar och extraherbara jonantal för applikationer i och runt renrummet.
  • Vinyltejp med syntetgummilim
  • Rengör skalet från waferpatroner och renrumsarbetsytor
  • Idealisk för tejpning och tätning av böjda och oregelbundna ytor
  • Matt finish kan skrivas på med en renrumspenna
  • Speciellt bearbetad och förpackad för renrummet
  • Finns i en mängd olika färger och bredder
  • Individuellt förpackad i en polyetenpåse
  • 36 yards lindad på en 3 tums plastkärna
Beställningsinfo
Finns i rött, gult, vitt, svart, brunt, mörkblått, mörkgrönt, ljusblått, ljusgrönt, orange, lila och transparent i 36 yd. långa (33m) rullar. Kontakta din Fisher Safety-kundtjänstrepresentant på 1-800-772-6733 för beställningsinformation om färger som inte visas här.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Gummi
Beläggning Vinyl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Tejpa
Material Vinyl, Syntetgummi
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillämpningar för försegling, färgkodning, märkning, dosering och livsmedelsbearbetning
Kvantitet Case of 36
Mått (L x B) 33 mx 25,4 mm (36 yd. x 1 tum)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm