Läs mer
Micronova Cleanroom Vinyl Tape
Produktkod. 30713308 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
White
Bredd (metrisk):
19.05 mm
Produktkod. Färg Bredd (metrisk)
30713308 White 19.05 mm
1 options
Produktkod. 30713308 Leverantör Micronova Leverantörsnummer CR100PC34WHPK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00 SEK
    1133.62 SEK / Paket med 6
    Save 116.38 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Rubber, clean-peel adhesive extremely conformable, ideal for color coding, marking and sealing curved and irregular surfaces
  • Clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces
  • Can be written on with a cleanroom pen
  • Special processing and packaging techniques ensure low particles and extractable ion counts for applications in and around the cleanroom
  • Individually packaged in polyethylene bag
  • Small package, 6/PK
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Typ av lim Repositionable Rubber
Beläggning None
Färg White
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Vinyl
Produkttyp Tape
Sterilitet Non-sterile
Latexfri Yes
Längd (engelska) 0.75 in.
Bredd (engelska) 0.75 in.
Bredd (metrisk) 19.05 mm