Läs mer
Fisherbrand™ Renrumsvinyltejp, 38 mm (1,5 tum)
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Brun
Genomskinlig
Gult
Lila
Ljusblå
Ljusgrön
Mörkblå
Mörkgrön
Orange
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd
De Fisherbrand Allmänt ändamål Vinyl Cleanroom Tape bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål utan att lämna kvar limrester när den tas bort. Bearbetad i en kontrollerad miljö är denna tejp designad för lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd.
- Formbar vinyltejp med gummilim
- Bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål
- Lämnar inga limrester när den tas bort
- Idealisk för färgkodning, golvmärkning och allmän användning i renrummet
- Kan skrivas på med renrumspenna
- Bearbetas i en kontrollerad miljö
- Lindad på en plastkärna och ärm förpackad
- Alla rullar är 36 yd. lång (33 m)
Uppfyllande
Uppfyller federala specifikationer PPP-T-66E och CID AA 1689A
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Typ av lim | Gummi |
| Beläggning | Vinyl |
| Färg | Genomskinlig |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Tejpa |
| Material | Självlaminerande vinyl |
| Produkttyp | Renrumstejp |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | För lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd |
| Visa mer |