Läs mer
Micronova™ Renrumsvinyltejp, 50,8 mm (2 tum)
BIOPHARMA
Produktkod. 12803672 Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Genomskinlig
Ljusblå
Ljusgrön
Mörkgrön
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12803672
Brand: Micronova™ CR100PC2LB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Vinyl renrumstejp med gummilim är extremt formbart, vilket gör den idealisk för färgkodning, markering och tätning av böjda och oregelbundna ytor.
Vinyl tape offers a clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces and the matte finish can be written on with a cleanroom pen. Special processing and packaging techniques ensure low particles and extractable ion counts for applications in and around the cleanroom.
  • Vinyl tape with synthetic rubber adhesive
  • Clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces
  • Ideal for taping and sealing curved and irregular surfaces
  • Matte finish can be written on with a cleanroom pen
  • Specially processed and packaged for the cleanroom
  • Available in a variety of colors and widths
  • Individually packaged in a polyethylene bag
  • 36 yards wound on a 3 in. plastic core
Beställningsinfo
Finns i rött, gult, vitt, svart, brunt, mörkblått, mörkgrönt, ljusblått, ljusgrönt, orange, lila och transparent i 36 yd. långa (33 m) rullar. Kontakta din Fisher Safety-kundtjänstrepresentant på 1-800-772-6733 för beställningsinformation om färger som inte visas här.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility
Typ av lim Rubber
Beläggning Vinyl
Färg Ljusblå
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Vinyl, Synthetic Rubber
Produkttyp Cleanroom Tape
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Sealing, Color Coding, Labeling, Batching
Inkluderar 3 in. Plastic Core
Latexfri Yes
Kvantitet 24/Cs.
Storlek (engelska) 16 x 10 x 8 in.
Storlek (metrisk) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Temperaturområde (engelska) 60°F to 80°F
Temperaturområde (metriskt) 16°C to 27°C
Draghållfasthet 13 lbs./in.
Tjocklek (engelska) 5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.127 mm
Mått (LxB) 33 m x 50.8 mm (36 yd. x 2 in.)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 2 in.
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Bredd (engelska) tejp 2 in.
Bredd (metrisk) tejp 12.5 cm