Läs mer
Micronova™ Renrumsvinyltejp, 50,8 mm (2 tum)
Produktkod. 12843672 Handla allt Micronova Produkter
Färg:
Genomskinlig
Light Blue
Light Green
Mörkgrön
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12843672
Brand: Micronova™ CR100PC2TR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Vinyl renrumstejp med gummilim är extremt formbart, vilket gör den idealisk för färgkodning, markering och tätning av böjda och oregelbundna ytor.
Vinyl tape offers a clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces and the matte finish can be written on with a cleanroom pen. Special processing and packaging techniques ensure low particles and extractable ion counts for applications in and around the cleanroom.
  • Vinyl tape with synthetic rubber adhesive
  • Clean peel from wafer cartridges and cleanroom work surfaces
  • Ideal for taping and sealing curved and irregular surfaces
  • Matte finish can be written on with a cleanroom pen
  • Specially processed and packaged for the cleanroom
  • Available in a variety of colors and widths
  • Individually packaged in a polyethylene bag
  • 36 yards wound on a 3 in. plastic core
Order Info
Finns i rött, gult, vitt, svart, brunt, mörkblått, mörkgrönt, ljusblått, ljusgrönt, orange, lila och transparent i 36 yd. långa (33 m) rullar. Kontakta din Fisher Safety-kundtjänstrepresentant på 1-800-772-6733 för beställningsinformation om färger som inte visas här.
Specifica
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility
Typ av lim Rubber
Beläggning Vinyl
Färg Genomskinlig
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Vinyl, Synthetic Rubber
Produkttyp Cleanroom Tape
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Sealing, Color Coding, Labeling, Batching
Inkluderar 3 in. Plastic Core
Latexfri Yes
Kvantitet 24/Cs.
Storlek (engelska) 16 x 10 x 8 in.
Storlek (metrisk) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Temperaturområde (engelska) 60°F to 80°F
Temperaturområde (metriskt) 16°C to 27°C
Draghållfasthet 13 lbs./in.
Tjocklek (engelska) 5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.127 mm
Mått (LxB) 33 m x 50.8 mm (36 yd. x 2 in.)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 2 in.
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Bredd (engelska) tejp 2 in.
Bredd (metrisk) tejp 12.5 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato