Läs mer
Micronova™ Renrumsvinyltejp, 50,8 mm (2 tum)
BIOPHARMA
Produktkod. 12863542 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Genomskinlig
Ljusblå
Ljusgrön
Mörkgrön
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12863542 Vitt Varje
12893662 Mörkgrön Varje
12803672 Ljusblå Varje
30694860 Ljusblå -
30694859 Ljusgrön -
12813672 Ljusgrön Varje
12843672 Genomskinlig Varje
30694870 Genomskinlig -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12863542 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer CR100PC2WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00 SEK
    250.77 SEK / Paket med 1
    Save 76.23 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vinyl renrumstejp med gummilim är extremt formbart, vilket gör den idealisk för färgkodning, markering och tätning av böjda och oregelbundna ytor.
Vinyltejp ger en ren peeling från waferpatroner och renrumsarbetsytor och den matta finishen kan skrivas på med en renrumspenna. Speciella bearbetnings- och förpackningstekniker säkerställer låga partiklar och extraherbara jonantal för applikationer i och runt renrummet.
  • Vinyltejp med syntetgummilim
  • Rengör skalet från waferpatroner och renrumsarbetsytor
  • Idealisk för tejpning och tätning av böjda och oregelbundna ytor
  • Matt finish kan skrivas på med en renrumspenna
  • Speciellt bearbetad och förpackad för renrummet
  • Finns i en mängd olika färger och bredder
  • Individuellt förpackad i en polyetenpåse
  • 36 yards lindad på en 3 tums plastkärna
Beställningsinfo
Finns i rött, gult, vitt, svart, brunt, mörkblått, mörkgrönt, ljusblått, ljusgrönt, orange, lila och transparent i 36 yd. långa (33 m) rullar. Kontakta din Fisher Safety-kundtjänstrepresentant på 1-800-772-6733 för beställningsinformation om färger som inte visas här.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse; ISO 9001 certifierad anläggning
Typ av lim Gummi
Beläggning Vinyl
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Självlaminerande vinyl, Syntetgummi
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Försegling, färgkodning, märkning, dosering
Inkluderar 3 tum Plastkärna
Latexfri Ja
Kvantitet 24/Cs.
Storlek (engelska) 16 x 10 x 8 tum.
Storlek (metrisk) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Draghållfasthet 13 lbs./tum.
Tjocklek (engelska) 5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.127 mm
Mått (L x B) 33 m x 50,8 mm (36 yd. x 2 tum)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Bredd (engelska) tejp 2 tum
Bredd (metrisk) tejp 12.5 cm