Läs mer
Micronova™ Renrumsvinyltejp, 50,8 mm (2 tum)
Produktkod. 30694870 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Färg:
Genomskinlig
Ljusblå
Ljusgrön
Mörkgrön
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
30694870 Genomskinlig -
12893662 Mörkgrön Varje
12803672 Ljusblå Varje
30694860 Ljusblå -
30694859 Ljusgrön -
12813672 Ljusgrön Varje
12843672 Genomskinlig Varje
12863542 Vitt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30694870 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer CR100PC2TR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7410.00 SEK
    6636.52 SEK / Paket med 24
    Save 773.48 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Vinyl renrumstejp med gummilim är extremt formbart, vilket gör den idealisk för färgkodning, markering och tätning av böjda och oregelbundna ytor.
Vinyltejp ger en ren peeling från wafer-kassetter och renrumsarbetsytor och den matta ytan kan skrivas på med en renrumspenna. Särskilda bearbetnings- och förpackningstekniker säkerställer låga partiklar och utvinningsbara jonantal för applikationer i och runt renrummet.
  • Vinyltejp med syntetiskt gummilim
  • Ren peeling från waferpatroner och renrumsarbetsytor
  • Idealiskt för att tejpa och täta böjda och oregelbundna ytor
  • Matt yta kan skrivas på med en renrumspenna
  • Speciellt bearbetade och förpackade för renrummet
  • Finns i olika färger och bredder
  • Individuellt förpackad i en polyetenpåse
  • 36 yd. sårad på en 3-tum. plastkärna
Beställningsinfo
Finns i rött, gult, vitt, svart, brunt, mörkblått, mörkgrönt, ljusblått, ljusgrönt, orange, lila och transparent i 36 yd. långa (33 m) rullar. Kontakta din Fisher Safety-kundtjänstrepresentant på 1-800-772-6733 för beställningsinformation om färger som inte visas här.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Överensstämmelseintyg; ISO 9001-certifierad anläggning
Typ av lim Gummi
Beläggning Vinyl
Färg Genomskinlig
Avsluta Matt
Formatera Rulla
Material Vinyl, Syntetiskt gummi
Produkttyp Renrumstejp
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Försegling, färgkodning, märkning, batchning
Inkluderar 3 tum Plastkärna
Latexfri Ja
Kvantitet 24/Cs.
Storlek (engelska) 16 x 10 x 8 tum
Storlek (metrisk) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Draghållfasthet 13 lbs./in.
Tjocklek (engelska) 5 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.127 mm
Mått (L x B) 33 m x 50,8 mm (36 yd. x 2 tum)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Bredd (engelska) tejp 2 tum
Bredd (metrisk) tejp 12.5 cm