Läs mer
Micronova™ Renrumsvinyltejp, 76 mm (3 tum)
Produktkod. 16329225 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
16329225 Vitt
1 options
Produktkod. 16329225
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Denna renrumstejp i vinyl är lindad på en plastkärna, kan skrivas på med en renrumspenna och är idealisk för färgkodning, golvmärkning och lätt industriell användning i ren konstruktion och renrumsstöd.
De Micronova Allmänt ändamål Vinyl Cleanroom Tape bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål utan att lämna kvar limrester när den tas bort. Bearbetad i en kontrollerad miljö är denna tejp designad för lätt industriell användning, ren konstruktion och renrumsstöd.
  • Formbar vinyltejp med gummilim
  • Bildar en stark bindning med plaster, polymerer och rostfritt stål
  • Lämnar inga limrester när den tas bort
  • Idealisk för färgkodning, golvmärkning och allmän användning i renrummet
  • Kan skrivas på med renrumspenna
  • Bearbetas i en kontrollerad miljö
  • Lindad på en plastkärna och ärm förpackad
  • Alla rullar är 36 yd. lång (33 m)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Gummi
Färg Vitt
Material Självlaminerande vinyl
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillämpningar för försegling, färgkodning, märkning, dosering och livsmedelsbearbetning
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Mått (L x B) 33 m x 76,2 mm (36 yd. x 3 tum)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76.2 mm