Läs mer
Berkshire International™ Renrumstorkare
BIOPHARMA
Produktkod. 15314891 Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
180 x 180 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3600
Produktkod. 15314891
Brand: Berkshire International™ DR670.0707.12
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Durx™ 670 är en fiberduk av cellulosa/polyester som rekommenderas för ISO Klass 5 och högre miljöer som består av en hydroentangled non-woven blandning av 55 % cellulosa och 45 % polyester.
  • ISO Klass 5
  • Tillverkad av 55% cellulosa/45% polyester
Specifikationer
Produkttyp Renrumstorkare
Material Polyestercellulosa
Absorptionsförmåga Ja
Kompatibilitet Kemikalie
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Uppfyller kraven i RoHS 2002/05 och REACH
Konstruktion Non-woven
Mått (L x B) 180 x 180 mm
För användning med (applikation) Inpackning och avtorkning av allmän utrustning, avtorkningsapplikationer för allmänna ändamål, rengöring av laboratorieutrustning, allmän avtorkning i komponentförberedelser, kompoundering och tvättområden, applicering och borttagning av rengörings- och desinficeringslösningar
För användning med (utrustning) ISO Klass 5 och högre renrumsmiljöer och USP < 797 >Ansökningar
Sterilitet Sterila