Läs mer
Micronova™ Renrumsservetter
BIOPHARMA
Produktkod. p-3350271 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 12 tum.
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum)
24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 tum)
300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
Material:
Meshtyg i polyester
Non-woven polyamid
Polyamidtyg
Polyester, polyamid
Polyester/polyamid mikrofiber
Polyvinylacetat
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Material Förpackningsstorlek
17805751 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 tum) Non-woven polyamid Paket med 10
13197336 12 x 12 tum. Non-woven polyamid Paket med 100
13177356 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 tum) Polyester/polyamid mikrofiber Paket med 100
30305859 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 tum) Polyester/polyamid mikrofiber Paket med 10
13137356 300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum) Polyester/polyamid mikrofiber Paket med 10
13117346 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum) Polyamidtyg Paket med 100
15521765 300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum) Polyester, polyamid Paket med 10
13117356 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 tum) Meshtyg i polyester Paket med 100
16448813 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tum) Polyvinylacetat -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17805751 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer WP2099
En serie med låg luddande, absorberande våtservetter som är idealiska för rengöring, desinficering, polering och torkning i renrummet, stödområdena och forskningssviterna. Finns i en mängd olika tyger för specialiserad rengöring.
De Micronova Renrumsservetter inkluderar en rad absorberande våtservetter med låg luddighet som är idealiska för rengöring, desinficering och avtorkning av applikationer i en mängd olika industrier.
  • Renrumsservetter för en mängd olika applikationer
  • Låg luddande och absorberande egenskaper
  • Finns i en rad tyger för specialiserad rengöring:
    • MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
    • Mikrofiber — 80 % polyester, 20 % polyamid är mycket absorberande och effektivt vått eller torrt
    • PolyMesh —100 % polyester med ett lager av mesh ger en mild skuryta
    • NovaCel— Fast polyvinylacetat, superabsorberande, tar bort fina partiklar och mjäll
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Tillgänglig gammabestrålad för aseptiska miljöer
  • Bra kompatibilitet med kemikalier
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 24.1 cm
Bredd (engelska) 9,5 tum
Bredd (metrisk) 24.1 cm
Material Non-woven polyamid
Färg Vitt
Innehåll och lagring Förvara vid omgivningstemperatur
Disponibel Återanvändbar
Mått (L x B) 24,1 x 24,1 cm (9,5 x 9,5 tum)
För användning med (applikation) Delar och ytrengöring, för att ta bort hårda smuts och avlägsnande av vätskor
För användning med (utrustning) För arbetsstationer, bänkar med laminärt flöde
Förpackningsmängd 10/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Skötselråd Förvara vid omgivningstemperatur