Läs mer
CleanSpace™ Technology Huvudsele
Produktkod. 15980052 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
PAF-1034, PAF-2034
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15980052 PAF-1034, PAF-2034 Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15980052 Leverantör CleanSpace™ Technology Leverantörsnummer PAF0030
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Huvudselen är gjord av tyg och fästs på andningsskyddet med kardborreband.
  • Kompatibel med CleanSpace2™ PAPR (PAF-0034)
  • Används med revolutionären CleanSpace™ Andningsskydd: låg vikt, inga slangar eller bälten
  • Designad för komfort under långa perioder
  • Tillåter svettning och erbjuder andningsförmåga
  • Lätt att tvätta och snabbtorkande
  • Designad för långvarig användning i tuffa miljöer
  • Enkelt och snabbt byte
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AS/NZS1716: 2012, EN 12942 (CE-märkning)
Disponibel Återanvändbar
Material Polyester, Nylon , Velcro
Produkttyp Huvudsele
För användning med (utrustning) PAF-1034, PAF-2034
Modell PAF-0030
Förvaringskrav Förvara vid -10 °C till +55 °C
Mått (L x B x H) 580 x 220 mm
Vikt (metrisk) 69 g