Läs mer
CleanSpace Technology™ CleanSpace3™ Rengörings- och förvaringspluggset
Produktkod. 15970042 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
CleanSpace™ HALO andningsskydd (CS3000)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15970042 CleanSpace™ HALO andningsskydd (CS3000) Varje
1 options
Bär inte andningsskyddet när kontaktsatsen är på plats.
Produktkod. 15970042 Leverantör CleanSpace Technology™ Leverantörsnummer CS3011
I lager
Bär inte andningsskyddet när kontaktsatsen är på plats.
Verktyg för användning med CleanSpace™ HALO andningsskydd (CS3000). Tätar alla öppningar på CleanSpace™ HALO PAPR enhet för förvaring. Tillverkad av polykarbonat och silikon.
  • Används med revolutionären CleanSpace HALO PAPR: låg vikt, inga slangar eller bälten
  • Designad för komfort under långa perioder
  • Tillåter svettning och andningsförmåga
  • Lätt att tvätta och snabbtorkande
  • Designad för långvarig användning i tuffa miljöer
  • Enkelt och snabbt byte
Specifikationer
Modell CS3011
För användning med (utrustning) CleanSpace™ HALO andningsskydd (CS3000)