Läs mer
CleanSpace™ HALO helmask för PAPR montering
Produktkod. 15920042 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Medium/Large
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15920042 Liten Varje
15930042 Medium/Large Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15920042 Leverantör CleanSpace™ Leverantörsnummer CS3006
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Kompatibel med CleanSpace HALO Andningsskydd, helmasker fästs snabbt på kraftenheterna och ger perfekt panoramasikt. Inre munmasker är gjorda av mjuk silikon som lätt formar sig i ansiktet och inte orsakar allergisk dermatit.
  • Används med revolutionären CleanSpace HALO: lätt, inga slangar eller bälten
  • Brett panoramavisir
  • Hård rep- och lösningsmedelsbeständig beläggning, åldersbeständiga material
  • Lämplig för långa perioder av slitage
  • Inbyggd portacount-adapter för maskpassningstestning
  • Övertrycksluftflöde och inre munmask förhindrar imma
  • Lätt att andas och inget motstånd även vid hård ansträngning
  • Visirtätning silikondesign tätar mot ansiktet för optimalt skydd och komfort.
  • Inre Orinasal mask med unik clip-in clip-out design tas enkelt bort för rengöring
  • Mylar talmembran för tydlig kommunikation på jobbet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AS/NZS1716: 2012
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 12942
Produkttyp PAPR helmask
Storlek Liten
Ansiktsstycke/headtop-modell Endast helmask
För användning med (applikation) Sjukvård, laboratorie-, läkemedels- och akutinsatser
Intrinsic Safety (IS) Rating Nej
Modell CS3006
Om du behöver egensäker utrustning, kontakta din webbplats egensäker godkännanden. Dessa halvmasker är INTE certifierade som egensäkra.