Beskrivning
- Används med revolutionären CleanSpace HALO: låg vikt, inga slangar eller bälten
- Halvmasker finns i 3 storlekar för att underlätta en bra tätning och en bekväm passform
- Material: Mjuk silikonkudde, nylonklämmor och polykarbonat (utandningsventil)
- Mask Fit Test-adapter tillgänglig för TSI Portacount™ passformstestning
- Enkel borttagning
- Kompatibel med de flesta rengörings- och desinfektionsprotokoll
- Transparent och underlättar kommunikationen
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AS/NZS1716: 2012 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 12942 |
| Produkttyp | PAPR halvmask |
| Storlek | Intermediär |
| Ansiktsstycke/headtop-modell | Endast halvmask |
| För användning med (applikation) | Primärsjukvårdsinrättningar, läkemedelsproduktion, laboratorier, djurforskningsanläggningar och nöd-/katastrofer |
| Intrinsic Safety (IS) Rating | Nej |
| Modell | CS3004 |
Om du behöver egensäker utrustning, kontakta din webbplats egensäker godkännanden. Dessa halvmasker är INTE certifierade som egensäkra.