Läs mer
CleanSpace™ HALO halvmask för PAPR montering
Produktkod. 15910042 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15910042 Betydande Varje
15900042 Intermediär Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15910042 Leverantör CleanSpace™ Leverantörsnummer CS3005
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt utformad för att fungera för att slutföra CleanSpace HALO-system och fästs snabbt på kraftenheterna. Halvmasker är gjorda av mjuk silikon som lätt formar sig i ansiktet och inte orsakar allergisk dermatit.
  • Används med revolutionären CleanSpace HALO: låg vikt, inga slangar eller bälten
  • Halvmasker finns i 3 storlekar för att underlätta en bra tätning och en bekväm passform
  • Material: Mjuk silikonkudde, nylonklämmor och polykarbonat (utandningsventil)
  • Mask Fit Test-adapter tillgänglig för TSI Portacount™ passformstestning
  • Enkel borttagning
  • Kompatibel med de flesta rengörings- och desinfektionsprotokoll
  • Transparent och underlättar kommunikationen
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AS/NZS1716: 2012
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 12942
Produkttyp PAPR halvmask
Storlek Betydande
Ansiktsstycke/headtop-modell Endast halvmask
För användning med (applikation) Primärsjukvårdsinrättningar, läkemedelsproduktion, laboratorier, djurforskningsanläggningar och nöd-/katastrofer
Intrinsic Safety (IS) Rating Nej
Modell CS3005
Om du behöver egensäker utrustning, kontakta din webbplats egensäker godkännanden. Dessa halvmasker är INTE certifierade som egensäkra.