Läs mer
CleanSpace™ HALO halvmask för PAPR montering
Produktkod. 15990032 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15990032 Liten Varje
1 options
Produktkod. 15990032 Leverantör CleanSpace™ Leverantörsnummer CS3003
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt utformad för att fungera för att slutföra CleanSpace HALO-system och fästs snabbt på kraftenheterna. Halvmasker är gjorda av mjuk silikon som lätt formar sig i ansiktet och inte orsakar allergisk dermatit.
  • Används med revolutionären CleanSpace HALO: låg vikt, inga slangar eller bälten
  • Halvmasker finns i 3 storlekar för att underlätta en bra tätning och en bekväm passform
  • Material: Mjuk silikonkudde, nylonklämmor och polykarbonat (utandningsventil)
  • Mask Fit Test-adapter tillgänglig för TSI Portacount™ passformstestning
  • Enkel borttagning
  • Kompatibel med de flesta rengörings- och desinfektionsprotokoll
  • Transparent och underlättar kommunikationen
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AS/NZS1716: 2012
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 12942
Produkttyp PAPR halvmask
Storlek Liten
Ansiktsstycke/headtop-modell Endast halvmask
För användning med (applikation) Primärsjukvårdsinrättningar, läkemedelsproduktion, laboratorier, djurforskningsanläggningar och nöd-/katastrofer
Intrinsic Safety (IS) Rating Nej
Modell CS3003
Om du behöver egensäker utrustning, kontakta din webbplats egensäker godkännanden. Dessa halvmasker är INTE certifierade som egensäkra.