Läs mer
CleanSpace™ Technology CleanSpace3™ Huvudsele för halvmask (icke tyg)
Produktkod. 15940042 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
CS3000 PAPR-system
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15940042 CS3000 PAPR-system Varje
1 options
Produktkod. 15940042 Leverantör CleanSpace™ Technology Leverantörsnummer CS3008
Beräknad leverans: 28-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningsdel för användning med CleanSpace HALO. Består av TPU-klämmor, polyetenrem med polyesterjusteringsband.
  • Används med revolutionären CleanSpace PAPR: låg vikt, inga slangar eller bälten
  • Designad för komfort under långa perioder
  • Tillåter svettning och andningsförmåga
  • Flera justeringspunkter
  • Lätt att tvätta och snabbtorkande
  • Hållbar och designad för lång användning i tuffa miljöer
  • Enkelt och snabbt byte
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Huvudsele
För användning med (utrustning) CS3000 PAPR-system
Modell CS3008