Beskrivning
- 100 pieces per bag, 20 per case
- Made from cast polyethelyne
- helps reduce particulates from entering a cleanroom environment
- provides protection for shoes against light splash and dust
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blue |
| Längd (engelska) | 16 in. |
| Längd (metrisk) | 406.4 mm |
| Disponibel | Single-use |
| Förpackningsmängd | 2,000 Pc./Case |