Läs mer
PURUS™ Cleantek CPE Overshoes
Produktkod. p-7084447 Handla allt Purus Produkter
Längd (metrisk):
355.6 mm
406.4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Produktkod. 15608643
Brand: PURUS™ 48020814
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Disposable shoe covers provide barrier protection against light spills and dust
  • 100 pieces per bag, 20 per case
  • Made from cast polyethelyne
  • helps reduce particulates from entering a cleanroom environment
  • provides protection for shoes against light splash and dust
Specifikationer
Färg Blue
Längd (engelska) 14 in.
Längd (metrisk) 355.6 mm
Disponibel Single-use
Förpackningsmängd 2,000 Pc./Case