Läs mer
Texwipe™ CleanTip™ Svabbar: Foam Series
Produktkod. 15683814 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Tipsstil:
Flexibel
Stel
Längd (metriskt) handtag:
92,5 mm
101,8 mm
105,8 mm
106 mm
Diameter (metrisk) spets:
4,8 mm
6,7 mm
12,7 mm
15 mm
19,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tipsstil Längd (metriskt) handtag Diameter (metrisk) spets Förpackningsstorlek
15683814 Flexibel 92,5 mm 6,7 mm Paket med 100
15772416 Flexibel 105,8 mm 19,2 mm Paket med 100
15762416 Stel 106 mm 15 mm Paket med 100
15792416 Stel 101,8 mm 12,7 mm Paket med 100
15782416 Flexibel 92,5 mm 4,8 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15683814 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX710A
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Certifierad att vara silikonfri
Hög prestanda för applikationer som kräver sorberingsförmåga, låg partikelgenerering och lösningsmedelsbeständighet.
  • Högkvalitativt polyuretanskum med slutna celler ger hög prestanda för applikationer som kräver sorberingsförmåga, låg partikelgenerering och lösningsmedelsbeständighet
  • Mjukhet och låg nötning skyddar ömtåliga komponenter
  • Skumhuvud på flexibel och styv paddel, båda med kemikaliebeständiga polypropenhandtag
  • Tillverkade av de renaste materialen som finns tillgängliga och tillverkade i ett renrum med hjälp av toppmoderna processer och utrustning
  • Automatisk process med hög precision garanterar konsekvent prestanda, dimensionering och renhet
  • Silikonfri Bag-Within-A-Bag™ förpackningen består av en lösningsmedelsresistent, termiskt förseglad ytterpåse som skyddar innerpåsarna som innehåller pinnen
  • Varje ytterpåse är individuellt lotkodad för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll
Specifikationer
Konstruktion Flexibel Nylon huvudpaddel, medium handtag
Diameter (engelska) Handtag 0,16 tum.
Längd (engelska) 4,45 tum.
För användning med (applikation) Applicera och ta bort smörjmedel, lim och andra lösningar i en kritisk ren miljö, skrubbning av försänkta områden, borttagning av överflödigt material, skräp, rengöring av korsande ytor och fogar
Färg på handtag Ljusgrön
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 4.3 mm
Längd (metrisk) 113 mm
Längd (engelska) Handtag 3,642 tum.
Längd (metriskt) handtag 92,5 mm
Material Skumma
Storlek Betydande
Tjocklek (metrisk) 5.9 mm
Längd (engelska) Tips 0,803 tum.
Typ av handtag Intermediär
Längd (metrisk) spets 20.4 mm
Bredd (metrisk) spets 6.1 mm
Bredd (engelska) Tips 0,25 tum
Diameter (metrisk) spets 6,7 mm
Diameter (engelska) Tips 0,276 tum.
Typ av lim Termisk/epoxi
Handtagsmaterial Polypropen
Tipsstil Flexibel
Spetsmaterial Polyuretanskum