Beskrivning
Certifierad att vara silikonfri
Hög prestanda för applikationer som kräver sorberingsförmåga, låg partikelgenerering och lösningsmedelsbeständighet.
- Högkvalitativt polyuretanskum med slutna celler ger hög prestanda för applikationer som kräver sorberingsförmåga, låg partikelgenerering och lösningsmedelsbeständighet
- Mjukhet och låg nötning skyddar ömtåliga komponenter
- Skumhuvud på flexibel och styv paddel, båda med kemikaliebeständiga polypropenhandtag
- Tillverkade av de renaste materialen som finns tillgängliga och tillverkade i ett renrum med hjälp av toppmoderna processer och utrustning
- Automatisk process med hög precision garanterar konsekvent prestanda, dimensionering och renhet
- Silikonfri Bag-Within-A-Bag™ förpackningen består av en lösningsmedelsresistent, termiskt förseglad ytterpåse som skyddar innerpåsarna som innehåller pinnen
- Varje ytterpåse är individuellt lotkodad för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Konstruktion | Styv huvudpaddel, långt, greppvänligt handtag |
| Diameter (engelska) Handtag | 0,26 tum. |
| Längd (engelska) | 5,205 tum. |
| För användning med (applikation) | Applicera och ta bort smörjmedel, lim och andra lösningar i en kritisk ren miljö, skrubbning av försänkta områden, borttagning av överflödigt material, skräp, rengöring av korsande ytor och fogar |
| Färg på handtag | Ljusgrön |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 6.6 mm |
| Längd (metrisk) | 132.2 mm |
| Längd (engelska) Handtag | 4,154 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 105,8 mm |
| Visa mer |