Läs mer
Texwipe™ CleanTip™ Svabbar: Foam Series
Produktkod. 15782416 Handla allt Texwipe Produkter
Tipsstil:
Flexibel
Stel
Längd (metriskt) handtag:
92,5 mm
101,8 mm
105,8 mm
106 mm
Diameter (metrisk) spets:
4,8 mm
6,7 mm
12,7 mm
15 mm
19,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15782416
Brand: Texwipe™ TX709A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Certifierad att vara silikonfri
Hög prestanda för applikationer som kräver sorberingsförmåga, låg partikelgenerering och lösningsmedelsbeständighet.
  • Högkvalitativt polyuretanskum med slutna celler ger hög prestanda för applikationer som kräver sorberingsförmåga, låg partikelgenerering och lösningsmedelsbeständighet
  • Mjukhet och låg nötning skyddar ömtåliga komponenter
  • Skumhuvud på flexibel och styv paddel, båda med kemikaliebeständiga polypropenhandtag
  • Tillverkade av de renaste materialen som finns tillgängliga och tillverkade i ett renrum med hjälp av toppmoderna processer och utrustning
  • Automatisk process med hög precision garanterar konsekvent prestanda, dimensionering och renhet
  • Silikonfri Bag-Within-A-Bag™ förpackningen består av en lösningsmedelsresistent, termiskt förseglad ytterpåse som skyddar innerpåsarna som innehåller pinnen
  • Varje ytterpåse är individuellt lotkodad för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll
Specifikationer
Konstruktion Flexibel Nylon huvudpaddel, medium handtag
Diameter (engelska) Handtag 0,16 tum.
Längd (engelska) 4,08 tum.
För användning med (applikation) Applicera och ta bort smörjmedel, lim och andra lösningar i en kritisk ren miljö, skrubbning av försänkta områden, borttagning av överflödigt material, skräp, rengöring av korsande ytor och fogar
Färg på handtag Ljusgrön
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 4.3 mm
Längd (metrisk) 104 mm
Längd (engelska) Handtag 3,642 tum.
Längd (metriskt) handtag 92,5 mm
Material Skumma
Storlek Intermediär
Tjocklek (metrisk) 4.2 mm
Längd (engelska) Tips 0,472 tum.
Typ av handtag Medium
Längd (metrisk) spets 12 mm
Bredd (metrisk) spets 3 mm
Bredd (engelska) Tips 0,24 tum
Diameter (metrisk) spets 4,8 mm
Diameter (engelska) Tips 0,188 tum
Typ av lim Termisk/epoxi
Handtagsmaterial Polypropen
Tipsstil Flexibel
Spetsmaterial Polyuretanskum