Läs mer
Texwipe™ CleanTip™ Svabbar: Foam Series
Handla allt Texwipe Produkter
Tipsstil:
Flexibel
Stel
Längd (metriskt) handtag:
92,5 mm
101,8 mm
105,8 mm
106 mm
Diameter (metrisk) spets:
4,8 mm
6,7 mm
12,7 mm
15 mm
19,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Certifierad att vara silikonfri
Hög prestanda för applikationer som kräver sorberingsförmåga, låg partikelgenerering och lösningsmedelsbeständighet.
- Högkvalitativt polyuretanskum med slutna celler ger hög prestanda för applikationer som kräver sorberingsförmåga, låg partikelgenerering och lösningsmedelsbeständighet
- Mjukhet och låg nötning skyddar ömtåliga komponenter
- Skumhuvud på flexibel och styv paddel, båda med kemikaliebeständiga polypropenhandtag
- Tillverkade av de renaste materialen som finns tillgängliga och tillverkade i ett renrum med hjälp av toppmoderna processer och utrustning
- Automatisk process med hög precision garanterar konsekvent prestanda, dimensionering och renhet
- Silikonfri Bag-Within-A-Bag™ förpackningen består av en lösningsmedelsresistent, termiskt förseglad ytterpåse som skyddar innerpåsarna som innehåller pinnen
- Varje ytterpåse är individuellt lotkodad för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Konstruktion | Styv huvudpaddel, långt, greppvänligt handtag |
| Diameter (engelska) Handtag | 0,205 tum. |
| Längd (engelska) | 5,02 tum. |
| För användning med (applikation) | Applicera och ta bort smörjmedel, lim och andra lösningar i en kritisk ren miljö, skrubbning av försänkta områden, borttagning av överflödigt material, skräp, rengöring av korsande ytor och fogar |
| Färg på handtag | Ljusgrön |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 5.2 mm |
| Längd (metrisk) | 127.5 mm |
| Längd (engelska) Handtag | 4.008 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 101,8 mm |
| Visa mer |