Läs mer
Nitritex™ CleanTough Sterilt skyddsförkläde i tyg
Produktkod. 15288108
Change view
Storlek:
Betydande
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15288108 Betydande Paket med 50
1 options
Produktkod. 15288108 Leverantör Nitritex™ Leverantörsnummer BCDAL
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Ger skydd mot kemoterapiläkemedel, den BioClean-C™ Chemotherapy Protective Apron är tillverkat av lätt, luddsnålt och slitstarkt CleanTough™ material, med knytband baktill och en justerbar halsknäppning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skyddsförkläde för kemoterapi
Storlek Betydande
Material Dubbelt laminat mikroporöst tyg
Färg Blått
Sterilitet Icke-steril
Hals stil Justerbar
Storlek (metrisk) bröst 99,06 till 106,6 cm
För användning med (applikation) Kritiska och kontrollerade miljöer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, ASTM F739-12
Stil Utan ärmar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2