Läs mer
Ansell™ BioClean™ Kemoterapi Skyddsförkläde med ärmar BCAS
Produktkod. 15258108
Change view
Storlek:
Betydande
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15258108 Betydande Paket med 40
1 options
Se produktvalideringspaketet eller kontakta Ansell kundtjänst för specifika uppgifter om användning av plagg med cellgifter. Plagg som används för att skydda mot sådana läkemedel måste väljas specifikt för den typ av kemikalier som används.
Produktkod. 15258108 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer BCASL
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Se produktvalideringspaketet eller kontakta Ansell kundtjänst för specifika uppgifter om användning av plagg med cellgifter. Plagg som används för att skydda mot sådana läkemedel måste väljas specifikt för den typ av kemikalier som används.
Ansell™ BioClean™ Kemoterapi Skyddsförkläde med ärmar BCAS ger skydd mot en rad cellgifter.
  • Testad mot permeationsstandard
  • ASTM F739-12
  • Ultraljudsfogade sömmar med skyddstejp
  • Knytband baktill
  • Justerbar halsknäppning
  • Lätt låg ludd CleanTough material
  • Silikonfri
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 och (EU)2016/425 Modul D-certifieringar
  • Överensstämmer med kategori 3 - förordning om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425
  • Testad mot standard EN ISO 13034:2005 + A1:2009 skyddskläder mot flytande kemikalier (Typ PB [6])
  • Testad mot standard EN 14325 skyddskläder mot kemikalier
  • Testad mot permeationsstandard ASTM F739-12
  • Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö
  • Testad mot standarder: EN 530, Nötningsbeständighet; EN 6530, Resistens mot penetration av vätskor; EN 13934-1, Draghållfasthet; EN 9073-4, Trapetsformad rivhållfasthet; EN 863, Punkteringsmotstånd; och EN 13935-2, Sömstyrka
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Betydande
För användning med (applikation) Kemoterapi skyddande
Produkttyp Skyddsförkläde för kemoterapi
Material Polyeten, polypropen
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Sömtyp Ultraljudslimmad med skyddstejp
Ärmstil Långärmad
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Fem (5) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.