Läs mer
Greiner Bio-One μClear™ 384-brunnars, cellkulturbehandlad, plattbottnad mikroplatta
Förpackning:
20/förp., 120/Cs.
8/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Beskrivning
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- Icke-pyrogen, icke-cytotoxisk
- Kompatibel med automatiserade system
- Staplingsbar
- Alfanumerisk brunnskodning μClear™ botten
- Brunnsprofil: F-botten (platt botten)
- Tillväxtyta per brunn: 10 mm²
- Arbetsvolym per brunn: 15μ l - 110μ l
- Finns med lock som möjliggör gasutbyte med lägsta möjliga avdunstning
- Sterila
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alfanumerisk |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Array | 16 x 24 |
| Förpackning | 8/Förpackning |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Visa mer |