Läs mer
Greiner Bio-One μClear™ 384-brunn, cellkulturbehandlad, plattbottnad mikroplatta
Beskrivning
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- Icke-pyrogen, icke-cytotoxisk
- Kompatibel med automatiserade system
- Staplingsbar
- Alfanumerisk brunnskodningsbotten μClear™
- Brunnsprofil: F-botten (platt botten)
- Tillväxtyta per brunn: 10 mm²
- Arbetsvolym per brunn: 15 μl - 110 μl
- Finns med lock som möjliggör gasutbyte med lägst möjliga avdunstning
- Sterila
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alfanumeriskt |
| Lock | Med lock |
| Array | 16 x 24 |
| Förpackning | 8/Pk., 32/Cs. |
| Färg | Vitt, Klar botten |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Well Shape | Rundad fyrkant |
| Visa mer |