Läs mer
Greiner Bio-One μClear™ 384-brunnars, cellkulturbehandlad, plattbottnad mikroplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-9045061
Förpackning:
20/Pk., 120/Cs.
8/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Produktkod. 10180422
Brand: Greiner Bio-One 781091
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färg: Svart, genomskinlig botten; Sterilitet: Steril; Lock: Med lock
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
  • Icke-pyrogen, icke-cytotoxisk
  • Kompatibel med automatiserade system
  • Staplingsbar
  • Alfanumerisk brunnskodning μClear™ botten
  • Brunnsprofil: F-botten (platt botten)
  • Tillväxtyta per brunn: 10 mm²
  • Arbetsvolym per brunn: 15μ l - 110μ l
  • Finns med lock som möjliggör gasutbyte med lägsta möjliga avdunstning
  • Sterila
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Alfanumerisk
Formatera 96 brunnar
Lock Med lock
Array 16 x 24
Förpackning 8/Förpackning
Färg Svart, Rensa botten
Material Polystyren
Antal Wells 384
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Cellkultur
Well Shape Rundad fyrkant
Kvantitet 8/Pk.