Läs mer
Fisherbrand™ Klart borosilikatglas Volymflaska klass A med propp
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
29/32
Höjd (metrisk):
69 mm
89 mm
110 mm
111 mm
139 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Tolerans:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas och överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664. Fisherbrand™ Klart borosilikatglas, klass A-volymflaska med propp, inkluderar en gradering och utbytbar polyetenpropp. De Fisherbrand™ 'Batch Certificate of Compliance' är nedladdningsbart för denna artikel från fliken 'Dokumentation'.
- Tillverkad av borosilikatglas och överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664.
- Med ett märke gradering och utbytbar polyetenpropp.
- Detaljerna på varje flaska inkluderar en bekräftelse på överensstämmelse med internationella standarder samt en individuell beställningskod.
- De Fisherbrand 'Batch Certificate of Compliance' är nedladdningsbart för denna artikel från fliken 'Dokumentation'
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 1042, DIN 12664 |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 220 mm |
| Tolerans | ±0,15 ml |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |
| Stängningsstorlek | 14/23 |