Läs mer
Fisherbrand™ Klart borosilikatglas Volymflaska klass A med propp
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Tillverkad av borosilikatglas och överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664. Fisherbrand™ Klart borosilikatglas, klass A-volymflaska med propp, inkluderar en gradering och utbytbar polyetenpropp. De Fisherbrand™ 'Batch Certificate of Compliance' är nedladdningsbart för denna artikel från fliken 'Dokumentation'.
- Tillverkad av borosilikatglas och överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664.
- Med ett märke gradering och utbytbar polyetenpropp.
- Detaljerna på varje flaska inkluderar en bekräftelse på överensstämmelse med internationella standarder samt en individuell beställningskod.
- De Fisherbrand 'Batch Certificate of Compliance' är nedladdningsbart för denna artikel från fliken 'Dokumentation'
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 1042, DIN 12664 |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 300 mm |
| Tolerans | ±0,4 ml |
| Graderad | Ja |
| Klass | A |
| Stängningsstorlek | 24/29 |