Läs mer
Fisherbrand™ Klart borosilikatglas Volymflaska klass A med propp
Produktkod. 11576933 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Stängningsstorlek:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
29/32
Höjd (metrisk):
69 mm
89 mm
110 mm
111 mm
139 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Tolerans:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
Förpackningsstorlek
Paket med 2
Paket med 5
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Höjd (metrisk) Tolerans unitSize
11576933 2000 mL 29/32 370 mm ±0,6 ml Varje
11566933 1000 mL 24/29 300 mm ±0,4 ml -
11526933 100 mL 12/21 170 mm ±0,1 ml -
11586923 10 mL 10/19 89 mm ±0,04 ml -
11536933 200 mL 14/23 210 mm ±0,15 ml Paket med 2
11596923 20 mL 10/19 111 mm ±0,04 ml -
11506933 25 mL 10/19 110 mm ±0,04 ml -
11546933 250 mL 14/23 220 mm ±0,15 ml -
11556933 500 mL 19/24 260 mm ±0,25 ml Paket med 2
11516933 50 mL 12/21 139 mm ±0,06 ml -
11576923 5 mL 10/19 69 mm ±0,025 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 missing translation for 'options'
Produktkod. 11576933
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664. Fisherbrand™ Klart borosilikatglas, klass A-volymflaska med propp, inkluderar en gradering och utbytbar polyetenpropp. De Fisherbrand™ 'Batch Certificate of Compliance' är nedladdningsbart för denna artikel från fliken 'Dokumentation'.
  • Tillverkad av borosilikatglas och överensstämmer med ISO 1042 och DIN 12664.
  • Med ett märke gradering och utbytbar polyetenpropp.
  • Detaljerna på varje flaska inkluderar en bekräftelse på överensstämmelse med internationella standarder samt en individuell beställningskod.
  • De Fisherbrand 'Batch Certificate of Compliance' är nedladdningsbart för denna artikel från fliken 'Dokumentation'
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1042, DIN 12664
Stängningsmaterial Polyeten
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 370 mm
Tolerans ±0,6 ml
Graderad Ja
Klass A
Stängningsstorlek 29/32