Läs mer
Fisherbrand™ Klara borosilikatglas volymflaskor
Produktkod. 10014642 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10014642 10 mL Paket med 5
10024212 50 mL Paket med 5
10709893 500 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10014642
Beräknad leverans: 04-05-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomför experiment i laboratoriet med Fisherbrand™ Klara borosilikatglas volymflaskor. De är graderade för exakt mätning.
  • Graderad
  • Snäpplock av polyeten
  • Klart
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1042, DIN 12664 Pt I, BS1792
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 91 mm
nr per ärende 5-pack
Tolerans ±0,025 ml
Graderad Ja
Klass A
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm