Läs mer
Fisherbrand™ Klara borosilikatglas volymflaskor
Produktkod. p-8000679 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Produktkod. 10014642
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomför experiment i laboratoriet med Fisherbrand™ Klara borosilikatglas volymflaskor. De är graderade för exakt mätning.
  • Graderad
  • Snäpplock av polyeten
  • Klart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 1042, DIN 12664 Pt I, BS1792
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 91 mm
nr per ärende 5-pack
Tolerans ±0,025 ml
Graderad Ja
Klass A
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm