Läs mer
Greiner Bio-One μClear™ Botten 96-brunnars polystyren mikroplattor
Produktkod. 10030262
Change view
Färg:
Svart
Produktkod. Färg
10030262 Svart
1 options
Produktkod. 10030262 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 655096
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimerar risken för provöverföring och korskontaminering. Greiner Bio-One μClear™ Bottom 96-Well Polystyrene Microplates är fria från detekterbart DNas, RNas, humant DNA.
  • Icke-pyrogen
  • Material: Polystyren
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
  • Spåras långt tillbaka till produktionen genom definierat LOT-nummersystem
  • Mer lämplig för opolära proteiner och peptider
  • Medium bindning
Certifikat
DÅN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Alphanumeric
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Bindningstyp Medium bindning
Färg Svart
Produkttyp Assay Microplate
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Medium Binding
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Kvantitet 40/Cs.
Well Design Skorsten