Läs mer
Thermo Scientific™ Klar C-formad Immuno Icke-sterila 96-brunnars plattor
BIOPHARMA
Produktkod. 10098860
Change view
Ytbehandling:
MaxiSorp
PolySorp
Certifierad:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ytbehandling Certifierad Förpackningsstorlek
10098860 MaxiSorp Nej Paket med 60
10737931 PolySorp Nej Paket med 60
10777621 MaxiSorp Ja -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Varje parti är funktionstestat för IgG-bindning.
Produktkod. 10098860 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 430341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 SEK
    1680.32 SEK / Paket med 60
    Save 269.68 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-02-2027
Lägg i varukorgen
Varje parti är funktionstestat för IgG-bindning.
Utför kvantitativa och kvalitativa fastfasimmunanalyser med dessa icke-sterila 96-brunnars plattor, tillgängliga i en mängd olika bindningsytor.
Utför kvantitativa och kvalitativa fastfasimmunanalyser med Thermo Scientific™ Klar C-formad Immuno Icke-sterila 96-brunnars plattor, som inkluderar Nunc™ , Immulon™ och Microtiter™ tallrikar. Välj från en mängd olika bindytor för tillförlitliga och reproducerbara resultat i kolormetriska analyser.
96-brunnars solida plattor
  • Klar polystyren
  • Val av fyra ytor för optimal bindning
  • Alfanumeriskt märkta rader och kolumner
Ytor
  • PolySorp för adsorption av hydrofoba molekyler
  • MaxiSorp är hydrofil och idealisk för antikroppssandwichanalyser
Beställningsinformation:
Observera att tillgängligheten kan variera beroende på land. 446612 innehåller certifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Bindande egendom Hydrofil
Certifierad Nej
Formatera Standard
Lock Utan lock
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Förpackning 60 askar
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 250μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling MaxiSorp
Well Shape Rund, C Botten
nr per ärende 60
Antal per förpackning 5
Plattblockering Ingen
Kvantitet 60/Cs.
Målmolekyl Antikroppar (glykoproteiner)
Well Design C96