Läs mer
Thermo Scientific™ Klar C-formad Immuno Icke-sterila 96-brunnars plattor
Ytbehandling:
MaxiSorp
PolySorp
Certifierad:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
Beskrivning
Utför kvantitativa och kvalitativa fastfasimmunanalyser med Thermo Scientific™ Klar C-formad Immuno Icke-sterila 96-brunnars plattor, som inkluderar Nunc™ , Immulon™ och Microtiter™ tallrikar. Välj från en mängd olika bindytor för tillförlitliga och reproducerbara resultat i kolormetriska analyser.
96-brunnars solida plattor
- Klar polystyren
- Val av fyra ytor för optimal bindning
- Alfanumeriskt märkta rader och kolumner
Ytor
- PolySorp för adsorption av hydrofoba molekyler
- MaxiSorp är hydrofil och idealisk för antikroppssandwichanalyser
Beställningsinformation:
Observera att tillgängligheten kan variera beroende på land. 446612 innehåller certifikat.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Bindande egendom | Hydrofobisk |
| Certifierad | Nej |
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 60 askar |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Visa mer |