Läs mer
Masterflex™ Rensa C-Flex Slang
Produktkod. 11710489
Diameter (metrisk) Yttre:
2,4 mm
4,8 mm
5,6 mm
8 mm
11,2 mm
11,5 mm
12,8 mm
16 mm
17,6 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0,76 mm
0,8 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
12,8 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
7.5m
Produktkod. 11710489
Brand: Masterflex™ 0642206
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för läkemedels-, bioteknik- och labbanvändningar för allmänna ändamål som kräver hög prestanda. Saint Gobain Performance Plastics™ Rensa C-Flex Slangen har utmärkt kemisk beständighet, låg gaspermeabilitet och en slät yta.
  • Transparent slang
  • Ekonomiskt alternativ till platinasilikon
  • Exceptionell drag- och rivhållfasthet, bra biokompatibilitet
  • Produkten är tillverkad i enlighet med del 820 kvalitetssystemkrav (GMP )
  • Möter USP Klass VI
  • Sterilisera med autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP, GMP , CFR Title 21, Part 820 Quality System Requirements (GMP )
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Material C-Flex
Diameter (metrisk) Yttre 5,6 mm
Total längd (metrisk) 7.62 m
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik och labb för allmänt bruk som kräver hög prestanda, ekonomiskt alternativ till platinasilikon
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 17 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C