Läs mer
Masterflex™ Rensa C-Flex Slang
Produktkod. 11780509
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
2,4 mm
4,8 mm
5,6 mm
8 mm
11,2 mm
11,5 mm
12,8 mm
16 mm
17,6 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0,76 mm
0,8 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
12,8 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
7.5m
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Diameter (metrisk) Inre unitSize
11780509 12,8 mm 0,76 mm 7.5m
11770479 2,4 mm 0,8 mm 7.5m
11730519 17,6 mm 12,8 mm 7.5m
11790479 4,8 mm 3,2 mm 7.5m
11760509 11,5 mm 4,8 mm 7.5m
11750509 8 mm 4,8 mm 7.5m
11790509 11,2 mm 8 mm 7.5m
11710489 5,6 mm 4 mm 7.5m
11700519 12,8 mm 8 mm 7.5m
11710519 12,8 mm 9,6 mm 7.5m
12438640 16 mm 9,6 mm 1 rulle
11720519 16 mm 9,6 mm 7.5m
11770509 11,2 mm 6,4 mm 7.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11780509 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0642212
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för läkemedels-, bioteknik- och labbanvändningar för allmänna ändamål som kräver hög prestanda. Saint Gobain Performance Plastics™ Rensa C-Flex Slangen har utmärkt kemisk beständighet, låg gaspermeabilitet och en slät yta.
  • Transparent slang
  • Ekonomiskt alternativ till platinasilikon
  • Exceptionell drag- och rivhållfasthet, bra biokompatibilitet
  • Produkten är tillverkad i enlighet med del 820 kvalitetssystemkrav (GMP )
  • Möter USP Klass VI
  • Sterilisera med autoklav, etylenoxid eller gammastrålning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP, GMP , CFR Title 21, Part 820 Quality System Requirements (GMP )
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 0,76 mm
Material C-Flex
Diameter (metrisk) Yttre 12,8 mm
Total längd (metrisk) 7.62 m
Tjocklek (metrisk) 3.2 mm
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik och labb för allmänt bruk som kräver hög prestanda, ekonomiskt alternativ till platinasilikon
Min. Driftstemperatur (metrisk) -45 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 28 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C