Läs mer
Keystone Cleanroom Products Genomskinlig renrumspåse
Handla allt Keystone Cleanroom Products ProdukterBeskrivning
- Renrummet packat i förseglade plastpåsar för att förhindra införande av främmande partiklar i de kontrollerade produktionsmiljöerna
- Varje plastpåsepaket är märkt med ett partinummer för fullständig spårbarhet
- 25 per förseglad plastpåse
- Eliminera införandet av kartong- och cellulosaförpackningar i renrummet
- Torka helt enkelt av ytterförpackningen istället för varje påse innan du introducerar den i renrummet
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | CoC |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Klart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Renrumsavfall |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Tjocklek (engelska) | 2 mil |
| Mått (L x B) | 40 x 34 tum |
| Visa mer |