Läs mer
Fisherbrand™ Typ 1 diagnostiska genomskinliga glasflaskor
Produktkod. 14823582 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 130
Paket med 154
Paket med 320
Paket med 99
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
14823582 10 ml Paket med 154
14833582 20 ml Paket med 130
14843582 25 ml Paket med 99
14813582 5 ml Paket med 320
14803582 3 ml Paket med 320
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 14823582 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 102040
Beräknad leverans: 24-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt klarhet och dimensionell noggrannhet från flaska till flaska tack vare den rörformade designen. Fisherbrand™ Typ 1 diagnostiska genomskinliga glasflaskor tillverkas av typ 1 neutralt glas.
  • Frystorrproppar visar mycket låg fuktabsorption
  • Speciellt utformad bottenradie ger styrka för frystorkningstillämpningar
  • Två kapsylkonfigurationer tillgängliga - PP-lock och frystorrpropp urea EPE fodrad lock
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 10 ml
För användning med (applikation) Lämplig för frystorkningstillämpningar, alla diagnostiska och farmaceutiska applikationer
Hals stil Skruva
Stil Rörformig
Trådstil Skruva
Kvantitet 154/Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Diagnostisk flaska