Läs mer
Labconco™ Klar torkkammare för FreeZone™ Frystorkar
Produktkod. 15721008 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Storlek:
Kort
Lång
Höjd (engelska):
15,3 tum
16,8 tum
23 tum
24,6 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Höjd (engelska) Förpackningsstorlek
15721008 Kort 15,3 tum Varje
15787807 Lång 24,6 tum. Varje
15797807 Kort 16,8 tum Varje
15796968 Lång 23 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15721008 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7318802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57970.00 SEK
    43634.10 SEK / Paket med 1
    Save 14335.90 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klar kammare ger synlighet för frystorkning i bulk.
  • 12,0 tum dia. akrylkammare passar alla FreeZone™ Frystorkar
  • Ger synlighet för bulkfrystorkning
  • Inkluderar klart akryllock med packning, vakuumutlösningsventil och genomgång för elkablar
  • Passar kondensorer med en diameter på 10,12 tum eller 14,0 tum
  • 8 tums diameter öppning till uppsamlaren på botten av kammaren
Specifikationer
Typ Torkkammare
Antal hyllor 3
Färg Klart
Material Akryl
Storlek Kort
För användning med (utrustning) FreeZone™ Frystorkar
Inkluderar 8 ventiler
Diameter (engelska) 17,4 tum
Höjd (engelska) 15,3 tum
Fraktvikt (engelska) 22 lb.
Vikt (engelska) 19 lb.